Description
- Vous pouvez obtenir des températures de 1000° à 1100°C
- Compte tenu d’un fonctionnement à une pression inférieure à celle des autres gaz, les tailles des jets sont nettement plus grandes que celles des gaz naturels et en particulier des gaz GPL
- Ne jamais utiliser sur d’autres gaz, car la flamme sera très grande et incontrôlée
- L’approvisionnement en gaz de charbon standard s’élève à 6,25 millibars
- Avec régulateur d’air et tube nervuré d’entrée de gaz
Specifications
Specifications
| Type de produit | Bec Bunsen |
| Type de gaz | Charbon |
| Diamètre (métrique) | 11 mm |
| Diamètre (métrique) de l’entrée extérieure | 9 mm |
| Hauteur (métrique) | 124 mm |
| Comprend | Régulateur d’air et tube d’entrée de gaz |
| Température max. (métrique) | 1100°C |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Poids (métrique) | 0,23 kg |