Learn More
Solution de goudron de houille, contient 81,0-86,0 % d’alcool, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450600
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
Code produit. 11450600
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043671.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 8007-45-2
Coal tar is used for constructing roads, electricity generation and coking. It has been used as topical medical treatment for psoriasis and dandruff and is formulated as a soap or ointment. It is also used for other types of rashes (such as eczema, atopic dermatitis, chronic exudative dermatitis). Coal tar has mild antiseptic and anti-inflammatory effects, and relieves itching. It is also absorbed into the skin cells and is thought to inhibit DNA replication in these cells. This slows down cell division and stops the cells from multiplying excessively. In turn, this reduces the thickening and scaling of the skin and clears up psoriasis plaques. It also finds its application in surface coatings and sealants. Also used as a fuel in open hearth furnaces in the steel industry
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8007-45-2
Numéro MDL MFCD00146482
Spécification
Nom chimique ou matériau Coal tar solution
Couleur Marron
Point d’éclair 13°C (55°F)
Odeur Alcohol-like
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contains 81.0 to 86.0% alcohol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Coal tar solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethanol, Coal tar
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons