Learn More
3M™ Rouleau antidérapant grossier
Code produit 17297780 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
25 mm
50 mm
100 mm
Conditionnement:
12 rouleaux
24 rouleaux
6 rouleaux
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
17297780 100 mm 6 rouleaux
17277780 25 mm 24 rouleaux
17287780 50 mm 12 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17297780 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000145703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    860.00€
    481.42€ / 6 rouleaux
    Économisez 378.58€
    44% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Rouleau antidérapant grossier
  • Rouleau antidérapant pour les zones de passages intenses et très intenses
  • Les particules abrasives extra-larges résistent à l’obstruction dans des conditions boueuses ou huileuses
  • Peut être peint sans perte des propriétés de friction
  • À utiliser avec les équipements agricoles et forestiers, les équipements de construction routière et de travaux publics, les camions, les tracteurs, les véhicules de construction, les grues et les équipements de construction
  • Adhésif de haute performance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Longueur (métrique) 20 m
Quantité d’emballage 1/boîte
Largeur (métrique) 100 mm
Couleur Noir