Learn More
Heidolph™ Flacon de réception revêtu
Code produit 10779562 Tous les produits Heidolph Instruments Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10779562 3000 mL 1 pièce
10351442 100 mL 1 pièce
10147701 250 mL 1 pièce
10438781 500 mL 1 pièce
10381532 1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10779562 Fournisseur Heidolph™ Code fournisseur 5148700002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.00€
    264.00€ / 1 pièces
    Économisez 19.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 26-11-2026
Pour une utilisation avec évaporateurs rotatifs
  • Avec S 35/20
  • Avec revêtement en plastique transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Verre
Type Flacon récepteur
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Matériau (revêtement) Plastique transparent
Centre de numéro du joint conique standard 35/20
Volume (métrique) 3000 mL