Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Phosphate Coating Buffer
Code produit 10592615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10592615 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10592615 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CB07100
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Utilisation comme tampon de revêtement de plaque pour les paires d’anticorps Invitrogen ou lors du développement d’un ELISA en sandwich
  • Le tampon de revêtement en phosphate ELISA est destiné à être utilisé comme tampon de revêtement de plaque pour les paires d’anticorps Invitrogen ou lors du développement d’un ELISA en sandwich.
  • Le tampon est un tampon phosphate de 10 mm, pH 7,4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampon de revêtement en phosphate
Quantité 100 ml
Conjugué Marquage enzymatique
Forme Concentrat
À utiliser avec (application) ELISA
Contenu et stockage Buffer. Store at RT.