Learn More
Thermo Scientific™ ELISA Carbonate Coating Buffer
Code produit 10202633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10202633 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10202633 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CB01100
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisation comme tampon de revêtement de plaque pour les paires d’anticorps Invitrogen ou lors du développement d’un ELISA en sandwich
  • Le tampon de revêtement en carbonate ELISA est destiné à être utilisé comme tampon de revêtement de plaque pour les paires d’anticorps Invitrogen ou lors du développement d’un ELISA en sandwich.
  • Le tampon est un tampon carbonate de 50 mm, pH 9,4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampon de revêtement en carbonate
Quantité 100 ml
Conjugué Marquage enzymatique
Forme Concentrat
À utiliser avec (application) ELISA
Contenu et stockage Buffer. Store at RT.