Learn More
Feuille de métal en cobalt, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, 50x50 mm, (2x2 po), 99,9 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15496305
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Unit Size:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15496305 1 Pc. 1 pièce
15406315 5 Pc. 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15496305 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 039715.KG
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-48-4
Formule moléculaire Co
Poids moléculaire (g/mol) 58.93
Numéro MDL MFCD00010935
Clé InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CID PubChem 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nom IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Specifications
Nom chimique ou matériau Cobalt foil
Note relative au nom 0.127mm (0.005 in.) thick, 50x50mm (2x2 in.)
Quantité 1 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈2.83g/50x50mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%