Learn More
Feuille de cobalt, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Cobalt foil |
| Note relative au nom | 0.25mm (0.01 in.) thick |
| Quantité | 50 x 50 mm |
| Odeur | Odorless |
| Poids | ≈5.6g/50x50mm |
| Forme | Feuille |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99.95% |