Learn More
Acétate de cobalt(II), anhydre, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400827 250 g 250g
11490817 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11400827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23218.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 71-48-7 | C4H6CoO4 | 177.02 g/mol
Cobalt(II) acetate is used as an industrial catalyst. It is used as a precursor to various oil drying agents. It finds application in ion exchange agents, lubricants, plating agents and surface treating agents, greases, ink, toner, and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de cobalt(II) est utilisé comme catalyseur industriel. Il est utilisé comme précurseur de divers agents de séchage d’huile. Il est utilisé dans les agents d’échange d’ions, les lubrifiants, les agents de placage et les agents de traitement de surface, les graisses, l’encre, le toner et les produits colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et les acides dilués.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-48-7
Formule moléculaire C4H6CoO4
Poids moléculaire (g/mol) 177.02
Numéro MDL MFCD00008689
Clé InChI QAHREYKOYSIQPH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobalt ii acetate, cobalt diacetate, cobalt acetate, cobaltous diacetate, bis acetato cobalt, cobalt 2+ acetate, cobaltous acetate, acetic acid, cobalt 2+ salt, cobalt di acetate, cobalt 2+ diacetate
CID PubChem 6277
ChEBI CHEBI:85138
Nom IUPAC λ²-cobalt(2+) diacetate
SMILES [Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) acetate
Note relative au nom anhydrous
Point de fusion 298°C (decomposition)
Odeur Odorless
Formule linéaire Co(OOCCH3)2
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2433
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and dilute acids.
Poids de la formule 177.02
Pourcentage de pureté ≥98%