Learn More
Acétate de cobalt(II) tétrahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11478297 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11478297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18374.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le tétrahydrate d’acétate de cobalt(II) est utilisé comme catalyseur industriel pour durcir les peintures et les vernis, un catalyseur actif pour les réactions d’oxydation et d’estérification. Il est également utilisé pour préparer des complexes métalliques ayant une géométrie de coordination inhabituelle.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de cobalt(II) tétrahydraté est utilisé comme catalyseur industriel pour durcir les peintures et les vernis, un catalyseur actif pour les réactions d’oxydation et d’estérification.Il est également utilisé pour préparer des complexes métalliques ayant une géométrie de coordination inhabituelle.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, les acides dilués et l’acétate de phényle.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.Incompatible with strong acids and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) acetate tetrahydrate
CAS 6147-53-1
Point de fusion ∼140°C (in -4 H2O)
Densité 1.71
Odeur Odorless
Formule moléculaire C4H14CoO8
Formule linéaire Co(OOCCH3)2·4 H2O
Indice de réfraction 1.542
Numéro MDL MFCD00149569
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 3731397
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2433
Synonyme cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln.,alcohol,dilute acids and phenyl acetate.
Clé InChI ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Nom IUPAC cobalt(2+) ; diacétate ; tétrahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 249.08
CID PubChem 61372
Poids de la formule 249.08 (177.02 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, cobalt(2+) salt, tetrahydrate