Learn More
Chlorure de cobalt(II), TRC
Code produit 30351360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30351360 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30351360 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC6331081G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) Chloride
CAS 7646-79-9
Formule moléculaire Cl2Co
Quantité 1 g
Synonyme Cobalt Chloride, Cobalt Dichloride, Cobalt Dichloride (CoCl2), Cobalt(2+) Chloride, Cobalt(II) Chloride, Cobaltous Chloride, Cobaltous Dichloride, Dichlorocobalt, NSC 51149
Formule InChI InChI=1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES Cl[Co]Cl
Nom IUPAC dichloroTCobalt
Poids moléculaire (g/mol) 129.84