Learn More
Diacétate de cobalt(II), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cobalt(II) Diacetate |
| CAS | 71-48-7 |
| Formule moléculaire | C4H6O4 .Co |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Acetic Acid Cobalt Salt, Bis(acetato)cobalt, Cobaltous Acetate, Cobaltous Diacetate, Cobalt Acetate |
| Formule InChI | InChI=1S/2C2H4O2.Co/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | [Co+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | cohorte (2+) ; lediacétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 177.02 |
| Poids de la formule | 176.9598 |