Learn More
Diacétate de cobalt(II), TRC
Code produit 30355970
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30355970 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30355970 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC633095500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) Diacetate
CAS 71-48-7
Formule moléculaire C4H6O4 .Co
Quantité 500 mg
Synonyme Acetic Acid Cobalt Salt, Bis(acetato)cobalt, Cobaltous Acetate, Cobaltous Diacetate, Cobalt Acetate
Formule InChI InChI=1S/2C2H4O2.Co/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
SMILES [Co+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Nom IUPAC cohorte (2+) ; lediacétate
Poids moléculaire (g/mol) 177.02
Poids de la formule 176.9598