Learn More
Diacétate de cobalt(II), TRC
Code produit 30351579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30351579 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30351579 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC6330952.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) Diacetate
CAS 71-48-7
Formule moléculaire C4H6O4 .Co
Quantité 2.5 g
Synonyme Acetic Acid Cobalt Salt, Bis(acetato)cobalt, Cobaltous Acetate, Cobaltous Diacetate, Cobalt Acetate
Formule InChI InChI=1S/2C2H4O2.Co/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
SMILES [Co+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Nom IUPAC cohorte (2+) ; lediacétate
Poids moléculaire (g/mol) 177.02
Poids de la formule 176.9598