Learn More
Isopropoxyde de cobalt(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11349987 1 g 1g
11359987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042810.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60406-95-3 | C6H14CoO2 | 177.109 g/mol
Cobalt(II) isopropoxide is used in display & imaging, catalysis & synthesis and ferroelectric metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60406-95-3
Formule moléculaire C6H14CoO2
Poids moléculaire (g/mol) 177.109
Numéro MDL MFCD00799075
Clé InChI VBXHMSMVQZJJLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cobalt ii isopropoxide, cobalt isopropoxide, acmc-20alem, cobalt ii diisopropoxide, cobalt 2+ dipropan-2-olate, 2-propanol, cobalt 2+ salt
CID PubChem 18517386
Nom IUPAC Cobalt(2+);propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Co+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt (II) isopropoxide
Conditionnement Ampoule
Quantité 1 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It reacts with water.
Poids de la formule 178.11
Forme physique Poudre