Learn More
Morceaux de cobalt, généralement des cubes de 1,5 cm, refondus sous vide, faible teneur en oxygène, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372038 100 g 100g
11362038 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012956.22
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-48-4 | Molecular Formula: Co | Molecular Weight: 58.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-48-4
Formule moléculaire Co
Poids moléculaire (g/mol) 58.93
Numéro MDL MFCD00010935
Clé InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CID PubChem 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nom IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Specifications
Nom chimique ou matériau Cobalt lump
Note relative au nom Typically 1.5cm cubes, vacuum remelted, low oxygen
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Forme Grumeaux
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9%