Learn More
Morceaux de cobalt, jusqu’à 12 mm (0,47 po), qualité dépôt sous vide, 99,5 % (base de métaux à l’exception du Ni), Ni nominal 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11367818 50 g 50g
11357818 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036375.18
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-48-4
Formule moléculaire Co
Poids moléculaire (g/mol) 58.93
Numéro MDL MFCD00010935
Clé InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CID PubChem 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nom IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt pieces
Couleur Gris
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Granulométrie 12mm (0.47 in.) & down
Forme Pièces
Notes de pourcentage du dosage (base des métaux à l’exception du Ni), Ni nominal 1 %
Pourcentage de pureté 99.5%