Learn More
Pièces de cobalt, >99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11335958 100 g 100g
11345958 500 g 500g
11325958 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11335958 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010454.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-48-4
Formule moléculaire Co
Poids moléculaire (g/mol) 58.93
Numéro MDL MFCD00010935
Clé InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CID PubChem 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nom IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt
Couleur Gris
Aspect Gray pieces
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Tension de vapeur 0.0000001 hPa
Plage de pourcentage du dosage 99.9+% (Metals basis)
Forme Pièces