Learn More
Poudre de cobalt, sphérique, maille de -100+325, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Cobalt powder |
| Couleur | Noir |
| Quantité | 50 g |
| Dimensions de la maille | −100+325 Mesh |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Poudre sphérique |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro UN | UN3089 |
| Pourcentage de pureté | 99.8% |