Learn More
Cobalt, bandelettes de test, Thermo Scientific Chemicals, Quant™
Code produit 15441127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441127 1 Kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15441127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 023275.QA
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt, Test strips
Quantité 1 Kit
Numéro MDL MFCD00146485