Learn More
Tige de cobalt, 12,5 mm (0,492 po) de dia., 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mm
Conditionnement:
25mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455895 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15455895 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000081.DH
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt rod
Note relative au nom 12.5mm (0.492 in.) dia.
CAS 7440-48-4
Quantité 25 mm
Odeur Odorless
Poids ≈10.9g/cm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Co
Numéro MDL MFCD00010935
Synonyme kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
Clé InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Co]
Nom IUPAC cobalt
Poids moléculaire (g/mol) 58.93
CID PubChem 104730
ChEBI CHEBI:27638
Pourcentage de pureté 99.95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cobalt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..