Learn More
Cible de pulvérisation de cobalt, 50,8 mm (2,0 po) de dia. x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur 99,95 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Cobalt sputtering target |
| Note relative au nom | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
| Quantité | 1 Ea. |
| CAS | 7440-48-4 |
| Odeur | Odorless |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Formule moléculaire | Co |
| Numéro MDL | MFCD00010935 |
| Synonyme | kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride |
| Clé InChI | GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N |
| Mehr anzeigen |