Learn More
Fil de cobalt, dia. 2,0 mm (0,08 po) 99,95 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 cm
25 cm
Conditionnement:
25cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369418 25 cm 25cm
11359418 5 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043290.BU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.00€
    347.65€ / 25cm
    Économisez 38.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-48-4 | Co | 58.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-48-4
Formule moléculaire Co
Poids moléculaire (g/mol) 58.93
Numéro MDL MFCD00010935
Clé InChI GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme kobalt, cobalto, moncation, co1+, cobaltum, powder, cobalt, ion co1+, hydrido, atom, hydride
CID PubChem 104730
ChEBI CHEBI:27638
Nom IUPAC cobalt
SMILES [Co]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt wire
Note relative au nom 2.0mm (0.08 in.) dia.
Quantité 25 cm
Odeur Odorless
Poids ≈28.0g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%