Learn More
KARTELL COBAS MIRA™ Courbures multiples
Code produit 10767524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Segment
15 segments
Conditionnement:
450 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10767524 1 Segment 450 pièces
10551393 15 segments 450 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10767524 Fournisseur KARTELL Code fournisseur 0150100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.00€
    298.42€ / 450 pièces
    Économisez 71.58€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Le COBAS MIRA™ Multi-Curvette est un segment de courbes multiples en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) à 12 positions pour Cobas Mira™ analyseur.
  • segments de cuvette multiples en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) à 12 positions pour le Cobas Mira™ ; analyseur.
  • Un processus de production de haute technologie et un contrôle qualité rigoureux garantissent une reproductibilité élevée.
  • Disponibles en racks de 15 segments de cuvette pour les appareils à débit continu ou en segments individuels.
Spécification
Type Multicuvette
Type d’échantillon Sérum, plasma, urine, sang total
Quantité 1 Segment