Learn More
Cobicistat, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cobicistat |
| CAS | 1004316-88-4 |
| Formule moléculaire | C40 H53 N7 O5 S2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 2,7,10,12-Tetraazatridecanoic acid, 12-methyl-13-[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]-9-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-8,11-dioxo-3,6-bis(phenylmethyl)-, 5-thiazolylmethyl ester, (3R,6R,9S)-, Cobicistat, GS 9350 |
| Formule InChI | InChI=1S/C40H53N7O5S2/c1-29(2)38-43-34(27-53-38)25-46(3)39(49)45-36(16-17-47-18-20-51-21-19-47)37(48)42-32(22-30-10-6-4-7-11-30)14-15-33(23-31-12-8-5-9-13-31)44-40(50)52-26-35-24-41-28-54-35/h4-13,24,27-29,32-33,36H,14-23,25-26H2,1-3H3,(H,42,48)(H,44,50)(H,45,49)/t32-,33-,36+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)c1nc(CN(C)C(=O)N[C@@H](CCN2CCOCC2)C(=O)N[C@H](CC[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)OCc4cncs4)Cc5ccccc5)cs1 |
| Nom IUPAC | N-[(2R,5R)-5-[[(2S)-2-[[metil-[(2-propan-2-il-1,3-tiazol-4-il)metil]carbamoil]amino]-4-morfolin-4-ilbutanoil]amino]-1,6-difenilhexan-2-il]carbamato de 1,3-tiazol-5-ilmetilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 776.02 |
| Poids de la formule | 775.355 |