Learn More
Cobimetinib (R-enantiomer), MedChemExpress
Code produit 16468247
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16468247 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16468247 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13079
MedChemExpress Cobimetinib R-enantiomer is the less active R-enantiomer of Cobimetinib. Cobimetinib is a potent and selective MEK inhibitor.
Cobimetinib R-enantiomer is the less active R-enantiomer of Cobimetinib. Cobimetinib is a potent and selective MEK inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobimetinib (R-enantiomer)
CAS 934660-94-3
Couleur Rose
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H21F3IN3O2
Quantité 5 mg
Synonyme GDC-0973 R-enantiomer XL-518 R-enantiomer
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.21 mM)
SMILES FC1=C(F)C=CC(C(N2CC([C@H]3CCCCN3)(O)C2)=O)=C1NC4=CC=C(I)C=C4F
Poids moléculaire (g/mol) 531.31
Poids de la formule 531.31
Qualité Research
Forme physique Solid