Learn More
Cobimetinib racemate, MedChemExpress
Description
Cobimetinib racemate (GDC-0973 racemate
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Cobimetinib racemate |
| CAS | 934662-91-6 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H21F3IN3O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | GDC-0973 racemateXL518 racemate |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 40 mg/mL (75.29 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(F)C(F)=C1NC2=CC=C(I)C=C2F)N3CC(C4NCCCC4)(O)C3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 531.31 |
| Show More |