Description
- Transparent
- Revêtement anti-rayures
- Revêtement anti-buée
- Faciles à nettoyer
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN166, EN170/2C-1.2, risque mécanique B/T, risque chimique 3/4/5, antibuée N, anti-rayures K, classe optique 1, CE |
| Type de lentille | Résistant aux produits chimiques |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Résistantes aux chocs, Antirayures, Traitement anti-UV |
| Teinte de la lentille | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | Intérieur, protection, port prolongé |
| Comprend | Housse en microfibres |
| Modèle | COBTPRPSI |
| Poids (métrique) | 34 g |
| Lens Material | Polycarbonate |