Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Smoke Platinum™ Cobra
Code produit 12669150 Tous les produits Bollé Safety Produits
Code produit 12669150 Fournisseur Bollé Safety Code fournisseur COBPSF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.80€
    10.50€ / 1 pièces
    Économisez 2.30€
    17% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le modèle COBRA sont des lunettes enveloppantes essentielles avec un champ visuel panoramique. Le modèle Cobra offre une vision à 180°, une qualité optique parfaite et un ajustement enveloppant sans aucune interférence visuelle. La possibilité de permutation des branches pour une sangle réglable et un bord en mousse fait de Cobra un modèle très polyvalent.
  • Confortables, enveloppantes, essentielles
  • Protection supérieure
  • Vision panoramique
  • Pont antiglisse
  • Des branches droites, confortables et antiglisse
  • Version à branche ou à sangle avec mousse interchangeable
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Risque mécanique, impact à faible énergie - F, risque mécanique - Particules à grande vitesse à des températures extrêmes - T, risques de radiations solaires :EN 172
Revêtement de la lentille Antibuée, Antirayures
Description Teinté, impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm, 0,86 g à 45 m/s
Teinte de la lentille Fumée
Couleur de la monture Noir
Style des branches Interchangeable
Poids (métrique) 25 g