Learn More
(-)-Chlorhydrate de coclaurine, TRC
Code produit 30134647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134647 10 mg 10mg
30009616 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134647 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC63355010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3422-42-2
Formule moléculaire C17H20ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 321.8
Synonyme 1,2,3,4-Tetrahydro-1-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxy-7-isoquinolinol
Nom IUPAC (1S)-1-[(4-hydroxyphényl)méthyl]-6-méthoxy-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline-7-ol ; Chlorhydrate
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)CCN[C@H]2CC3=CC=C(C=C3)O)O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau (-)-Coclaurine Hydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H19NO3.ClH/c1-21-17-9-12-6-7-18-15(14(12)10-16(17)20)8-11-2-4-13(19)5-3-11;/h2-5,9-10,15,18-20H,6-8H2,1H3;1H/t15-;/m0./s1
Poids de la formule 321.1132