Learn More
Thermo Scientific Chemicals Huile de coco, pure, raffinée
Code produit. 10169841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10169841
Marque: Thermo Scientific Chemicals 365471000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 8001-31-8
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8001-31-8
Numéro MDL MFCD00130817
Spécification
Nom chimique ou matériau Coconut oil
Note relative au nom Refined
Acidité 0.5mg KOH/g max.
Point de fusion 23.0°C to 26.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.9030g/mL
Point d’éclair >200°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Gravité spécifique 0.903
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,chloroform and carbon,disulfide
Qualité Pures
Forme physique Masse Unctive