Learn More
behr Labor-Technik™ Réacteur à échantillons DCO 24
Code produit 10421231
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Contrôleur de température et de temps programmable TRS 300
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
10421231 Contrôleur de température et de temps programmable TRS 300 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10421231 Fournisseur behr Labor-Technik™ Code fournisseur B00217830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4642.22€
    3528.41€ / 1 pièces
    Économisez 1113.81€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Utilisez ces réacteurs pour une variété d’applications de digestion de DCO. Les réacteurs à échantillons DCO 24 behr Labor-Technik™ présentent une conception sophistiquée qui garantit des valeurs de température précises et uniformes pour toutes les
  • Thermostat du bloc chauffant de précision
  • Pour 24 récipients de réaction
  • Panneau de chauffage pour une distribution de température particulièrement uniforme sur toutes les positions d’échantillons
  • Boîtier en acier poudré et en acier inox.
  • L’isolation élaborée du bloc chauffant garantit que les températures du logement restent dans des plages de températures sûres.
  • Les rainures continues au fond des trous de forage simplifient la manipulation des échantillons et augmentent la sécurité de l’utilisateur
  • Les rainures permettent l’égalisation de la pression lors de l’insertion des récipients d’échantillonnage
  • Même les récipients à raccord précis peuvent être insérés en douceur dans les trous de forage pour une manipulation conviviale des inserts de rack d’échantillons
  • Le reste du liquide à l’extérieur du récipient de réaction s’évapore instantanément lorsque les échantillons sont insérés dans le bloc chauffé
  • Les rainures permettent de décharger la vapeur, empêchant ainsi la rupture du verre due à la rupture du récipient en verre
  • En cas de débordement du récipient, l’échantillon s’écoulera à travers les rainures, ce qui réduit le risque d’endommagement acide du bloc chauffant
Spécification
Description Thermostat de bain à sec de précision pour 24 récipients de réaction RG, 20°C à 300°C
À utiliser avec (équipement) Contrôleur de température et de temps programmable TRS 300
Type Réacteur à échantillons COD 24