Learn More
Hach Lange™ Tubes pour cuve COD
Code produit 10714087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
15 à 150mg/L
5 à 60 mg/l
Conditionnement:
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage unitSize
10714087 15 à 150mg/L 25 pièces
10415815 5 à 60 mg/l 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10714087 Fournisseur Hach Lange™ Code fournisseur LCK314
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le kit standard pré-dosé et prêt à l’emploi de 25 tubes de cuve COD permet un dosage pratique et sans erreur des réactifs et fournit des mesures précises et fiables.
    • Test flacon / cellule / tube / cuve pour demande chimique en oxygène DCO 15 - 150 mg/l O2 (25/boîte)
  • Pour une utilisation avec les instruments DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800 et DR5000
  • Test de cuve, (test de tube / test de cellule / test de flacon)
  • Demande chimique en oxygène (DCO), photométrique
  • Plage de mesure de 15 à 150 mg/l d’O2
  • Méthode du bichromate selon la norme ISO 6060-1989 et la norme DIN 38409-H41-H44
  • Prédosé standard, prêt à l’emploi, 25/boîte 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 6060-1989, DIN 38409-H41-H44
Quantité 25/boîte
Plage 15 à 150mg/L
Type Tube pour cuve COD
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • CSB/COD/DCO
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid, Mercury(II) sulfate, Silver sulfate, potassium dichromate