Learn More
behr Labor-Technik™ Système de digestion DCO
Code produit 10074130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de positions:
8
12
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de positions unitSize
10074130 8 -
10772001 12 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10074130 Fournisseur behr Labor-Technik™ Code fournisseur B00218405
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Possibilité de digestion simultanée selon EPA, ISO ou DIN de 8/12 échantillons de DCO maximum. Le système de digestion DCO behr Labor-Technik™ est une station de travail comprenant tous les composants nécessaires à la digestion des échantillons de D
  • Les systèmes sont constitués des composants suivants :
    • Régulateur de température / temps TRS 200 contrôlé par microprocesseur avec programme DCO
    • Bloc chauffant de précision CSB/E pour récipients RG2
    • Cadre de retenue E/B pour récipients d’échantillons RG2
    • Bain de refroidissement KW/N avec montage pour cadre E/B
    • Récipient d’échantillons RG2
    • Réfrigérants refroidis à l’air LK 1
    • Support de réfrigérant LS pour réfrigérants LK
Spécification
Type de produit Digesteur DCO
Comprend Régulateur de temps / température, bloc chauffant, cadre de maintien, bain de refroidissement, récipients d’échantillons, réfrigérants refroidis à l’air, support de réfrigérant
Nbre de positions 8