Learn More
Palintest™ Tubes à essai de réactif COD
Code produit 11928437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage:
0 à 2000mg/L
0 à 400mg/L
Description:
—
Avec mercure
Sans mercure
Conditionnement:
24 pièces
25 pièces
25 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage Description Conditionnement
11928437 0 à 400mg/L — 25 pièces
11918437 0 à 2000mg/L Sans mercure 25 tests
11946473 0 à 2000mg/L Avec mercure 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11928437 Fournisseur Palintest™ Code fournisseur PL452
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ces tubes à essai de réactif CDO, d’une gamme de 0 à 2000 mg/l, sont parfaits pour une utilisation dans la plupart des environnements de laboratoire et scientifiques où la DCO est mesurée.
  • Tubes à essai de réactif prêts à l’emploi
  • Tubes à essai de réactif CDO
  • Quantité : 1
  • Nombre de tests : 25
  • Plage : 0 à 400mg/L
  • Type : Tubes à essai de réactif CDO
Spécification
Description —
Nbre de tests 25
Quantité 1Chaque
Plage 0 à 400mg/L
Type Tube à essai pour réactif DCO
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • COD 400 Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH208-Contient dichromate de potassium. Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, silver sulphate, potassium dichromate