Learn More
Code Corporation™ Alimentation électrique Code International USB avec clips adaptateurs US/EU/UK/AU
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Pour une utilisation internationale (États-Unis, UE, Royaume-Uni et Australie)
Spécification
Spécification
| Hauteur (métrique) | 38.1 mm |
| Hauteur (impériale) | 1,5 in |
| Largeur (métrique) | 76.2 mm |
| Largeur (impériale) | 3 in |
| Profondeur (métrique) | 63.5 mm |
| Profondeur (impériale) | 2,5 in |
| À utiliser avec (équipement) | Chargeur de batterie CR2700 à quatre compartiments |
| Type | Alimentation électrique |
| Alternate Part Number | CRA-P5 |