Learn More
Code Corporation™ Code Reader™ Lecteur de codes-barres 1100 avec support
Code produit 17920002 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Câble
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
17920002 Câble 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17920002 Fournisseur Code Corporation™ Code fournisseur 176698
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    415.12€
    358.95€ / 1 pièces
    Économisez 56.17€
    13% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Automatisez vos opérations grâce à la robustesse industrielle et aux fonctionnalités grand public du CR1100. Une expérience fluide à chaque scan. Support inclus.
  • Découvrez d'autres types de codes-barres grâce à la technologie optique brevetée à double champ.
  • Bénéficiez d'une protection supplémentaire contre la poussière et l'humidité grâce à l'indice de protection IP54.
  • Léger et compact avec une conception robuste
  • Personnalisable en fonction des besoins du flux de travail grâce à des indicateurs visuels, sonores et haptiques
  • Comprend une puissante plateforme JavaScript pour un contrôle complet de l'appareil
  • Comprend un support pour protéger le scanner lorsqu'il n'est pas utilisé.
Spécification
Hauteur (métrique) 63.5 mm
Hauteur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 63.5 mm
Largeur (impériale) 2,5 in
Profondeur (métrique) 19.05 mm
Profondeur (impériale) 0,75 in
Poids (métrique) 54 g
Poids (impériale) 1,9 oz
Vision du champ Champ à haute densité : 30° Horizontal par 20° Vertical, grand champ : 50° Horizontal par 33,5° Verticale
Comprend CR1100, USB câble, support
Type Lecteur de code-barres
Type de connexion Câble
Mémoire pour les données 1 Mo de mémoire flash NOR, 16 Mo de RAM
Alimentation électrique USB
Résolution Champ haute densité : 960 x 640 ; Champ large : 960 x 640
Alternate Part Number CR1100-K201-C500-US3-C286