Learn More
Code Corporation™ Code Reader™ Scanner de codes-barres 1100
Code produit 17990002 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Câble
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
17990002 Câble 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17990002 Fournisseur Code Corporation™ Code fournisseur 176697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    325.01€ / 1 pièces
    Économisez 36.99€
    10% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Automatisez vos opérations avec le CR1100. Alliant une robustesse de qualité industrielle à une fonctionnalité de qualité grand public, vous bénéficiez d'une expérience fluide à chaque numérisation.
  • Automatisez vos opérations avec le CR1100
  • Avec une durabilité de qualité industrielle et une fonctionnalité de qualité grand public, vous bénéficiez d'une expérience fluide à chaque numérisation.
  • Découvrez d'autres types de codes-barres grâce à la technologie optique brevetée à double champ.
  • Bénéficiez d'une protection supplémentaire contre la poussière et l'humidité grâce à l'indice de protection IP54.
  • Léger et compact avec une conception robuste
  • Personnalisable en fonction des besoins du flux de travail grâce à des indicateurs visuels, sonores et haptiques
  • Comprend une puissante plateforme JavaScript pour un contrôle complet de l'appareil
Spécification
Hauteur (métrique) 63.5 mm
Hauteur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 63.5 mm
Largeur (impériale) 2,5 in
Profondeur (métrique) 19.05 mm
Profondeur (impériale) 0,75 in
Poids (métrique) 54 g
Poids (impériale) 1,9 oz
Vision du champ Champ à haute densité : 30° Horizontal par 20° Vertical, grand champ : 50° Horizontal par 33,5° Verticale
Comprend CR1100, USB Câble
Type Lecteur de code-barres
Type de connexion Câble
Mémoire pour les données 1 Mo de mémoire flash NOR, 16 Mo de RAM
Alimentation électrique USB
Résolution Champ haute densité : 960 x 640 ; Champ large : 960 x 640
Alternate Part Number CR1100-K201-C500-C286