Learn More
Code Corporation™ Code Reader™ Scanner de codes-barres 5200 avec vérification de l'âge
Code produit 17983862 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Câble
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
17983862 Câble 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17983862 Fournisseur Code Corporation™ Code fournisseur 176696
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00€
    447.40€ / 1 pièces
    Économisez 117.60€
    20% de réduction
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Connectez vos opérations en toute simplicité grâce au CR5200. Le lecteur de codes-barres 5200 lit les codes-barres dans n'importe quelle orientation, offre un fonctionnement mains libres et peut vérifier l'âge en scannant les cartes d'identité.
  • Obtenez une lecture omnidirectionnelle haute vitesse des symbologies de codes-barres 1D et 2D
  • Fonctionnalité de vérification de l'âge lors de la numérisation des cartes d'identité
  • Lecture rapide des codes-barres sur les écrans des appareils mobiles
  • Compact et réglable pour toute direction de lecture
  • Fournit un retour d'information à l'utilisateur par LED et signal sonore.
  • Fonctionnalités à portée de lecture étendue
Spécification
Hauteur (métrique) 139.7 mm
Hauteur (impériale) 5,5 in
Largeur (métrique) 76.2 mm
Largeur (impériale) 3 in
Profondeur (métrique) 88.9 mm
Profondeur (impériale) 3,5 in
Poids (métrique) 318 g
Poids (impériale) 318 g
Vision du champ 51° Horizontalement par 39,4° Verticale
Comprend CR5200, USB Câble
Type Lecteur de code-barres
Type de connexion Câble
Mémoire pour les données 1 Mo de mémoire flash NOR, 16 Mo de RAM
Alimentation électrique USB
Résolution 1280 x 960
Alternate Part Number CR5215-200-C500-C286