Learn More
Melford Coelentérazine-H
Code produit 30018190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018190 1 mg 1mg
30018191 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018190 Fournisseur Melford Code fournisseur C615000.001
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Luniophore très sensible et spécifique utilisé pour mesurer les variations des niveaux de superoxyde et de Ca2+ dans les cellules transfectées avec l'ADNc de l'apoaequorine.
Luniophore hautement sensible et spécifique utilisé pour mesurer les variations des taux de superoxyde et de Ca2+ dans les cellules transfectées avec l’ADNc de l’apoéquorine.
Présente une intensité de luminescence 16 fois supérieure à celle de la coelentérazine native.
  • Numéro CAS : 50909-86-9
  • Formulemoléculaire:C₂₆H₂₁N₃O₂
  • Poids moléculaire : 407,5
Spécification
CAS 50909-86-9
Formule moléculaire C26H21N3O2
Quantité 1 mg