Learn More
Melford Coelentérazine Native
Code produit 30018203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018203 10 mg 10mg
30018202 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018203 Fournisseur Melford Code fournisseur C709000.01
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Luminophore d'aequorine perméable aux cellules qui agit comme une sonde de chimioluminescence sensible et spécifique de l'anion superoxyde.
luminophore perméable aux cellules qui agit comme une sonde de chimioluminescence sensible et spécifique de l’anion superoxyde.
Luminophore d'aequorine perméable aux cellules qui agit comme une sonde de chimioluminescence sensible et spécifique de l'anion superoxyde. Utilisé pour détecter les changements de Ca2+ intracellulaire dans les cellules transfectées avec l'ADNc de l'apoaequorine.
Spécification
CAS 55779-48-1
Formule moléculaire C26H21N3O3