Learn More
Coelentérazine, native, TRC
Code produit 30356717
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30356717 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30356717 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC6360005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Coelenterazine, native
CAS 55779-48-1
Formule moléculaire C26 H21 N3 O3
Quantité 5 mg
Synonyme Coelenterazine
Formule InChI InChI=1S/C26H21N3O3/c30-20-10-6-18(7-11-20)15-23-26(32)29-16-24(19-8-12-21(31)13-9-19)27-22(25(29)28-23)14-17-4-2-1-3-5-17/h1-13,16,27,30-31H,14-15H2
SMILES Oc1ccc(CC2=NC3=C(Cc4ccccc4)NC(=CN3C2=O)c5ccc(O)cc5)cc1
Nom IUPAC 8-benzyl-6-(4-hydroxyphényl)-2-[(4-hydroxyphényl)méthyl]-7H-imidazo[1,2-a]pyrazin-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 423.46
Poids de la formule 423.1583