Learn More
Coelentérazine, native, TRC
Code produit 30358447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30358447 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30358447 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC63600010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Coelenterazine, native
CAS 55779-48-1
Formule moléculaire C26 H21 N3 O3
Quantité 10 mg
Synonyme Coelenterazine
Formule InChI InChI=1S/C26H21N3O3/c30-20-10-6-18(7-11-20)15-23-26(32)29-16-24(19-8-12-21(31)13-9-19)27-22(25(29)28-23)14-17-4-2-1-3-5-17/h1-13,16,27,30-31H,14-15H2
SMILES Oc1ccc(CC2=NC3=C(Cc4ccccc4)NC(=CN3C2=O)c5ccc(O)cc5)cc1
Nom IUPAC 8-benzyl-6-(4-hydroxyphényl)-2-[(4-hydroxyphényl)méthyl]-7H-imidazo[1,2-a]pyrazin-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 423.46
Poids de la formule 423.1583