Learn More
Abcam Kit de test de coenzyme A (fluorométrique - Vert)
Code produit 32118271 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
200 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
32118271 200 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32118271 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab138889200Test
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Mesurer la coenzyme A en 1h dans les extraits de cellules/tissus avec le kit de test de la coenzyme A AB138889. Sensibilité = 40 nM. Cité dans 8 publications. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Mesurer la coenzyme A en 1h dans les extraits de cellules/tissus avec le kit de test de la coenzyme A AB138889. Sensibilité = 40 nM. Cité dans 8 publications. Utilisation avec lecteur de microplaques.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Spécification
Quantité 200 tests