Learn More
Dihydrate de sel de trilithium de la coenzyme A, 96 %, Fisher BioReagents
Code produit 10226394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10226394 1 g Verre ambré -
10174814 50 mg Verre ambré 50mg
10032804 250 mg Verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10226394 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP25101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 18439-24-2
Formule moléculaire C21H33Li3N7O16P3S
Poids moléculaire (g/mol) 785.329
Clé InChI QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Synonyme coenzyme a, trilithium salt
CID PubChem 53442190
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène trilithium;[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[[3-hydroxy-2,2-diméthyl-4-oxo-4-[3-oxo-3-(2-sulfanyléthylamino)propyl]amino]butyl]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxyméthyl]oxolan-3-yl]
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Coenzyme A
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥96 %
Conditionnement Verre ambré
Quantité 1 g
Pourcentage de pureté 96% min.
Forme physique Poudre / Solide