Learn More
Coenzyme A, sel de trilithium dihydraté ≥ 96 %, poudre cristalline blanche, MP Biomedicals™
Code produit 11477540 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
500mg
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11477540 10 mg 10mg
11487540 25 mg 25mg
11497540 50 mg 50mg
11407550 100 mg 100mg
11417550 250 mg -
11427550 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11477540 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210049310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.11€
    65.10€ / 10mg
    Économisez 6.01€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Identifiants chimiques
CAS 18439-24-2
Formule moléculaire C21H33Li3N7O16P3S
Poids moléculaire (g/mol) 785.329
Numéro MDL MFCD00075848
Clé InChI QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
Synonyme coenzyme a, trilithium salt
CID PubChem 53442190
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène trilithium;[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[[3-hydroxy-2,2-diméthyl-4-oxo-4-[3-oxo-3-(2-sulfanyléthylamino)propyl]amino]butyl]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxyméthyl]oxolan-3-yl]
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Coenzyme A Trilithium Salt Dihydrate >96%
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ≥96%
Quantité 10 mg
Poids de la formule 821.4
Forme physique Poudre cristalline