Learn More
Sel de trilithium dihydraté coenzyme A, MP Biomedicals™
Code produit 11437550 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437550 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11437550 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210049391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2740.00€
    2606.10€ / 1g
    Économisez 133.90€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Facilite l’élimination des peroxydes lipidiques et favorise la réparation des membranes plasmiques. Sel de trilithium dihydraté coenzyme A MP Biomedicals est un cofacteur essentiel dans les réactions enzymatiques de transfert d’acétyles. Il augmente la mo
Les principales formes biologiquement actives de l’acide pantothénique sont la coenzyme A (CoA) et la protéine transporteuse d’acyles (ACP – Acyl carrier protein). Dans la CoA, le centre d’activité de la molécule est le métabolite de l’acide pantothénique 4'-phosphopantétéhine.
  • La coenzyme A est composée de 4'-phosphopantéthéine lié par une liaison anhydride à la nucléotide adénosine 5'-monophosphate
  • La 4'-phosphopantéthéine elle-même est composée d’acide pantothénique lié à une extrémité, via une liaison amide, à la bêta-mercaptoéthylamine, dérivée de la L-cystéine, et à l’autre extrémité à un groupe phosphate
  • Le groupe sulfhydryle de la 4'-phosphopantéthéine, qui est l’extrémité active de la coenzyme, forme des thioesters avec des groupes acyles produisant des dérivés acyl-CoA, notamment de l’acétyl-CoA
Spécification
CAS 18439-24-2
Formule moléculaire C21H33Li3N7O16P3S
Quantité 1 g
Synonyme coenzyme a, trilithium salt
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (50 mg/mL, solution claire, incolore à jaune pâle)
Clé InChI QSCBPHBAFBVXRK-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].CC(C)(COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)[O-])C(C(=O)NCCC(=O)NCCS)O
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène trilithium;[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-2-[[[[[3-hydroxy-2,2-diméthyl-4-oxo-4-[3-oxo-3-(2-sulfanyléthylamino)propyl]amino]butyl]-oxidophosphoryl]oxy-oxidophosphoryl]oxyméthyl]oxolan-3-yl]
Poids moléculaire (g/mol) 785.329
CID PubChem 53442190
Poids de la formule 821.4
Pourcentage de pureté ≥96%
Forme physique Poudre cristalline blanche