Learn More
Thermo Scientific Chemicals Coenzyme B12
Code produit 16514414 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16514414 250 mg 250mg
16504414 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16514414 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 464362500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    89.65€ / 250mg
    Économisez 21.35€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13870-90-1 | C72H100CoN18O17P | 1579.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13870-90-1
Formule moléculaire C72H100CoN18O17P
Poids moléculaire (g/mol) 1579.61
Clé InChI OAJLVMGLJZXSGX-UHFFFAOYNA-L
Nom IUPAC cobalt(3+) 4,9,14-tris(2-carbamoyléthyl)-3,8,19-tris(carbamoylméthyl)-18-{2-[(2-{[5-(5,6-diméthyl-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxolan-3-yl phosphonato]oxy}propyl)carbamoyl]éthyl}-2,3,6,8,13,13,16,18-octaméthyl-20,21,22,23-tétraazapentacyclo[15.2.1.1²,⁵.1⁷,¹⁰.1¹²,¹⁵]tricosa-5(23),6,10(22),11,15(21),16-hexaen-20-ide [5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]méthanide
SMILES [Co+3].[CH2-]C1OC(C(O)C1O)N1C=NC2=C(N)N=CN=C12.CC(CNC(=O)CCC1(C)C(CC(N)=O)C2[N-]C1=C(C)C1=NC(=CC3=NC(=C(C)C4=NC2(C)C(C)(CC(N)=O)C4CCC(N)=O)C(C)(CC(N)=O)C3CCC(N)=O)C(C)(C)C1CCC(N)=O)OP([O-])(=O)OC1C(CO)OC(C1O)N1C=NC2=CC(C)=C(C)C=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Coenzyme B12
Quantité 250 mg
Poids de la formule 1579.58