Learn More
Thermo Scientific Chemicals Coenzyme Q10, 98 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Coenzyme Q10 |
| Point de fusion | 49.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and ethanol |
| Nom IUPAC | 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decamethyltetraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaen-1-yl]-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione |
| Poids de la formule | 863.37 |
| Pourcentage de pureté | 98% |