Learn More
Thermo Scientific Chemicals Coenzyme Q10, 98 %
Code produit 15585276 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15585276 5 g 5g
15575276 1 g 1g
15595276 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15585276 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 457950050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 303-98-0 | C59H90O4 | 863.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 303-98-0
Formule moléculaire C59H90O4
Poids moléculaire (g/mol) 863.37
Numéro MDL MFCD00042919
Clé InChI ACTIUHUUMQJHFO-UPTCCGCDSA-N
Synonyme coenzyme q10, ubidecarenone, ubiquinone 50, coq10, ubiquinone-10, neuquinon, ubiquinone, justquinon, neuquinone, emitolon
CID PubChem 5281915
ChEBI CHEBI:46245
SMILES COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)CCC=C(C)C)=C(C)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Coenzyme Q10
Point de fusion 49.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and ethanol
Nom IUPAC 2-[(2E,6E,10E,14E,18E,22E,26E,30E,34E)-3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-decaméthyltétraconta-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-decaen-1-yl]-5,6-diméthoxy-3-méthylcyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
Poids de la formule 863.37
Pourcentage de pureté 98%